Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
52.26€ - 634.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11452738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16733.06 |
5 g |
52.26€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11462738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16733.14 |
25 g |
173.87€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11472738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16733.22 |
100 g | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
2040-04-2 | |
MFCD00008729 |
Specifica
2',6'-Dimethoxyacetophenone | |
68°C to 71°C | |
C8H6Cl2O | |
2048976 | |
HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,6-dichlorophenyl)ethanone | |
74877 | |
98% |
2040-04-2 | |
135°C to 136°C (2 mmHg) | |
MFCD00008729 | |
2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf | |
CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl | |
189.04 | |
180.2 |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 218-034-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AM8400000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures