Learn More
2-Bromobutane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10539990
2-Bromobutane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10539990
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10539990
Marca: Thermo Scientific Acros 106781000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-76-2
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Numero MDL MFCD00000156
InChI Key UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6554
IUPAC Name 2-bromobutane
SMILES CCC(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobutane
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -112°C
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 91°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(Br)CH3
Indice di rifrazione 1.4359 to 1.4379
Quantità 100 mL
Beilstein 01,119
Indice di Merck 15,1556
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 137.02
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467826 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Numero di lottoA0464722 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/07/2024 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Numero di lottoA0457810 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Numero di lottoA0453591 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Numero di lottoA0448889 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
2-Bromobutane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >