Learn More
Ratiolab™ 200 mL Multipurpose Beakers with Screw Caps
For the sampling, transport and storage of solid, pasty and liquid samples.
Marca:  Ratiolab™ 5921184
Codice prodotto. 13577300
  • 98.54€ / pezzi 150
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polypropylene
  • Practical for a wide range of applications
  • Ideal for the clinical routine
  • With red screw cap
  • Sterilized
  • Provided 150/pk
Specifica
Specifica
Red
Polypropylene
Sterile
200 mL
Polypropylene
80 mm
Yes
Screw Cap
150/Pk.
Multipurpose Beaker
Sampling, transport, storage
Titolo del prodotto
Ratiolab™ 200 mL Multipurpose Beakers with Screw Caps > 200 mL