Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.140.000038
Codice prodotto. 11994442
  • 255.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
25.4mm
203.2 mm
Stainless Steel
38 μm
ISO 3310/1
Shaker AS 300
For separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes > Pore Size: 38 μm