Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 24 mm, bianco, filettatura 24-400
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
13.35€ - 16.98€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 100 |
Dimensione chiusura | ND24 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10590053
|
Fisherbrand™
24 08 0403 |
Center Hole Screw Cap |
13.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10759644
|
Fisherbrand™
24 08 0592 |
A vite |
16.98€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tappo a vite in PP da 24 mm
- Bianco
Specifica
White | |
Polypropylene | |
ND24 |
24 mm | |
100 |