Learn More
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
253.26€ - 728.00€
Identificatori chimici
CAS | 181180-42-7 |
---|---|
Formula molecolare | C6H7F3O3S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 248.24 |
InChI Key | ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl esterVedi altri risultati |
PubChem CID | 22625751 |
IUPAC Name | 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate |
SMILES | C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
181180-42-7 | |
248.24 | |
2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl esterVedi altri risultati | |
3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate |
C6H7F3O3S2 | |
ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N | |
22625751 | |
C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Specifica
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate | |
96% min. (GC) | |
C6H7F3O3S2 | |
ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N | |
3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate | |
22625751 | |
97% |
181180-42-7 | |
Glass Bottle | |
2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester | |
C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
248.24 | |
248.24 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if inhaled.
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Take off im
GHS Signal Word: Danger
- 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.