Learn More
3-Aminobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
Solubility
Soluble in water (partly miscible).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents and heat.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Aminobenzeneboronic acid |
Punto di fusione | 138°C to 143°C |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Soluble in water (partly miscible). |
Peso formulazione | 136.95 |
Percent Purity | 98% |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W17K003 | Certificato di analisi | 30/09/2024 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
U05K033 | Certificato di analisi | 16/08/2024 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
Y15I011 | Certificato di analisi | 29/11/2022 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
S24I052 | Certificato di analisi | 04/07/2022 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
U05G021 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |