Learn More
3-Butyn-2-ol, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10601565
3-Butyn-2-ol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10601565
10 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10601565
Marca: Thermo Scientific Acros 245310100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2028-63-9
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00004541
InChI Key GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-butyn-2-ol, 3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-butyne, 1-butyn-3-ol, 1-methylpropargyl alcohol, methylethynylcarbinol, 1-ethynylethanol, 1-methyl-2-propynyl alcohol, alpha-methylpropargyl alcohol, dl-3-butyn-2-olVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 16239
IUPAC Name but-3-yn-2-ol
SMILES CC(O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Butyn-2-ol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 111°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.427
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0409143 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2023 Catalog Number245310500,245310100
Numero di lottoA0458396 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2023 Catalog Number245310500,245310100
Numero di lottoA0398588 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number245310500,245310100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Butyn-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele autoreattive Tipo G
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Titolo del prodotto
3-Butyn-2-ol, 97%, Thermo Scientific Chemicals >