Learn More
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for UN30, Actual Value
Temperature Output for external temperature monitoring.
Marca: Memmert™ UN30V3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperature controller actual value
Specifica
UN30 Oven | |
Current Loop Interface | |
4 to 20 mA |
Titolo del prodotto
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for UN30, Actual Value > For Use With: UN30