Learn More
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
4,4'-Dimethoxytrityl chloride is used as a protective reagent for oligonucleotide synthesis. It is used for selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxy groups in nucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,4′-Dimethoxytrityl chloride is used as a protective reagent for oligonucleotide synthesis. It is used for selective protection and deprotection procedures for thiol and hydroxy groups in nucleoside derivatives.
Solubility
Soluble in chloroform and methanol. Partially soluble in water
Notes
Moisture sensitive, hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4,4'-Dimethoxytrityl chloride |
Punto di fusione | 121°C to 127°C |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 2471942 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in chloroform and methanol. Partially soluble in water |
Peso formulazione | 338.83 |
Percent Purity | 98% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251656 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A11626.06,A11626.14,A11626.22 |
10243917 | Certificato di analisi | 13/10/2022 | A11626.06,A11626.14,A11626.22 |
10204419 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A11626.06,A11626.14,A11626.22 |
5002V24M | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A11626.06,A11626.14,A11626.22 |
10188035 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A11626.06,A11626.14,A11626.22 |