Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
Solubility
Soluble in Water (11 g/L at20°C), diethyl ether, petroleum ether, alcohol and chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light and air sensitive. Store under inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine |
Punto di fusione | 34°C to 38°C |
Densità | 1.09 |
Punti di ebollizione | 262°C |
Punto d'infiammabilità | 130°C (266°F) |
Quantità | 50 g |
Numero UN | UN2811 |
Beilstein | 508105 |
Indice di Merck | 14,3254 |
Informazioni di solubilità | Soluble in Water (11g/L at20°C),diethyl ether,petroleum ether,alcohol and chloroform. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10174816 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15962.30,A15962.0B,A15962.18 |
10219634 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15962.30,A15962.0B,A15962.18 |
10189717 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15962.30,A15962.0B,A15962.18 |
10230255 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15962.30,A15962.0B,A15962.18 |
10105010 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15962.30,A15962.0B,A15962.18 |
Sicurezza e movimentazione
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- H300-Letale se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine