Learn More
4-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11442398
4-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11442398
250 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11442398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15749.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-14-1
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007374
InChI Key KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3xVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzyl chloride
Punto di fusione 70°C to 74°C
Quantità 250 g
Numero UN UN3261
Beilstein 387187
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0444341 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog NumberA15749.30,A15749.09,A15749.18
Numero di lottoA0424950 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/10/2022 Catalog NumberA15749.30,A15749.09,A15749.18
Numero di lotto10237480 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA15749.30,A15749.09,A15749.18
Numero di lotto10236261 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15749.30,A15749.09,A15749.18
Numero di lotto10228909 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15749.30,A15749.09,A15749.18
Titolo del prodotto
4-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals >