Learn More
Wheaton™ 50 mL Graduated Centrifuge Tube
Centrifuge tube ideal for spinning down liquid samples.
261.00€ - 291.00€
Specifica
Colore chiusura | Blue |
---|---|
Colore | Blue |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16424989
|
Wheaton™
380100 |
Bagged |
261.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16434989
|
Wheaton™
380110 |
In rack |
291.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Leak free
- Serile
- Conical based tubes
- Graduated
Specifica
Blue | |
50 mL | |
Polypropylene | |
25 | |
Not Autoclavable | |
Screw Cap | |
Yes | |
9500 x g |
Blue | |
Single-use | |
500 | |
Sterile | |
Conical | |
Yes | |
30 mm |
Titolo del prodotto
Wheaton™ 50 mL Graduated Centrifuge Tube