Learn More
Wheaton™ 50 mL Graduated Centrifuge Tube
Centrifuge tube ideal for spinning down liquid samples.
Marca: Wheaton™ 380110
257.09 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Leak free
- Serile
- Conical based tubes
- Graduated
Specifica
HDPE | |
Blue | |
Single-use | |
500 | |
In rack | |
Not Autoclavable | |
Screw Cap | |
Yes | |
9500 x g |
Blue | |
50 mL | |
Polypropylene | |
25 | |
Sterile | |
Conical | |
Yes | |
30 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.