Learn More
Fisher Chemical 5LT Ethanol 99%+, absolute, extra pure, SLR
Marca:  Fisher Chemical E/0600DF/F21
131.71 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
5LT Ethanol 99%+, absolute, extra pure, SLR
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10807140
  • 320.00€ / 5L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisher Chemical 5LT Ethanol 99%+, absolute, extra pure, SLR >