Learn More
6-Bromohexanenitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Descrizione
2,6-Lutidine is used as a solvent in organic synthesis and as a sterically hindered mild base. It is also used as a vulcanization accelerator for dyes, resins and rubber. It also acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Bromohexanenitrile |
Densità | 1.328 |
Punti di ebollizione | 134°C to 135°C (15 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Indice di rifrazione | 1.4775 |
Quantità | 5 g |
Numero UN | UN3276 |
Beilstein | 1744172 |
Peso formulazione | 176.06 |
Percent Purity | 97% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 10
Titolo del prodotto
6-Bromohexanenitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals >