Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Scatole per stoccaggio criogenico in polipropilene a 81 posti
Le scatole per conservazione in polipropilene consentono di conservare in modo compatto e organizzare fiale criogeniche sul banco, nel congelatore o durante il trasporto. A differenza dei modelli in cartone, queste robuste scatole non si rompono se esposte all'umidità o in caso di uso intenso.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0011
67.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C
- Le scatole da 81 posti in 9 file da 9 possono contenere provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
- Cinque scelte di colori; utili per l'organizzazione e la rapida identificazione visiva dei campioni
- I coperchi trasparenti a tenuta sicura, facili da sollevare, consentono di osservare agevolmente il contenuto; pannelli opachi su due lati per facilitare l'etichettatura
- La griglia alfanumerica consente di tenere traccia dei singoli campioni
- Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
Specifica
Naturale | |
Consentono di conservare le fiale criogeniche in modo compatto e di tenerle in ordine sul banco, nel congelatore o durante il trasporto | |
0.5, 1.5 and 2 mL Tubes and Cryo Vials | |
81 | |
5/Pk. | |
Da -80° a 121 °C |
PP (polipropilene) | |
Provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml | |
Coperchi trasparenti traslucidi, pannelli opachi su due lati, etichetta con griglia alfanumerica | |
Scatola di conservazione per congelatore | |
Da -112° a 249.8 °F |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now