Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Scatole per stoccaggio criogenico in polipropilene a 81 posti
Le scatole per conservazione in polipropilene consentono di conservare in modo compatto e organizzare fiale criogeniche sul banco, nel congelatore o durante il trasporto. A differenza dei modelli in cartone, queste robuste scatole non si rompono se esposte all'umidità o in caso di uso intenso.
58.35€ - 80.85€
Specifica
Materiale | PP (polipropilene) |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml |
No. of Places | 81 |
Product Type | Scatola di conservazione per congelatore |
Quantità | 5/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15515594
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0015 |
Viola |
58.35€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15500092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0012 |
Blu |
64.90€
5 confezioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15510092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0013 |
Verde |
68.40€
5 confezioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15520092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0014 |
Arancione |
58.35€
5 confezioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15540092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0016 |
Assortiti |
80.85€
5 confezioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15590082
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0011 |
Naturale |
72.60€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C
- Le scatole da 81 posti in 9 file da 9 possono contenere provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
- Cinque scelte di colori; utili per l'organizzazione e la rapida identificazione visiva dei campioni
- I coperchi trasparenti a tenuta sicura, facili da sollevare, consentono di osservare agevolmente il contenuto; pannelli opachi su due lati per facilitare l'etichettatura
- La griglia alfanumerica consente di tenere traccia dei singoli campioni
- Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
Specifica
PP (polipropilene) | |
81 | |
5/Pk. | |
Da -80° a 121 °C |
Provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml | |
Scatola di conservazione per congelatore | |
Da -112° a 249.8 °F |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Scatole per stoccaggio criogenico in polipropilene a 81 posti