Learn More
Fisherbrand™ Scatola per conservazione criogenica in polipropilene
Per conservare un massimo di 81 microprovette e fiale per criogenia in scatole dai colori vivaci. Le scatole per conservazione di microprovette in polipropilene Fisherbrand™ sono progettate per una rapida identificazione visiva e un facile accesso con un minimo ingombro. Sicure per la conservazione a basse temperature.
Marca: Fisherbrand™ HS120034
Descrizione
Compact footprint for storage of up to 81 microtube and cryogenic vials.
- In polipropilene
- Store microtubes or cryogenic vials
- Easy open, friction fit lid
- Safe for low temperature storage
- Tubes: 1.5/2.0mL
- Wells: 81
- Diametro pozzetti: 12.3mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Uniform wells with location ID
- Tube capacity is indicated on the outside of the box
- Translucent vibrant colors with a frosted labeling area
- Debossed with a distinctive wave design
Specifica
Friction-Fit Lid | |
Polipropilene | |
Scatola di conservazione per congelatore | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |
Naturale | |
Pozzetti quadrati | |
Microtube Storage | |
Confezione da 5 | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm | |
0,73 kg |
Offerte speciali
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24162Scade: 2025-03-31
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Consumables Monthly Promotion
Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.Codice sconto: 24222Scade: 2025-03-31
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31