Learn More
9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10024762
9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10024762
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10024762
Marca: Thermo Scientific Acros 378060010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 161265-03-8
Formula molecolare C39H32OP2
Molecular Weight (g/mol) 578.63
Numero MDL MFCD00233866
InChI Key CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xantheneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 636044
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 9, 9-Dimethyl-4, 5-bis(diphenylphosphino)xanthene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 226.0°C to 230.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 10268
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name (5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphane
Peso formulazione 578.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0402436 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/09/2022 Catalog Number378060250,378060050,378060010
Numero di lottoA0444886 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2022 Catalog Number378060250,378060050,378060010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 98%, Thermo Scientific Chemicals >