Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
6325.00€ - 7335.00€
Specifica
Product Type | Dispensing Head |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell culture, Molecular biology |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Sostegni dispositivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sostegni dispositivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
30040081
|
Eppendorf™
5069000527 |
0.5 to 300 μL |
7335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30040079
|
Eppendorf™
5069000535 |
5 to 1000 μL |
6325.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
- Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
- Calibrated according to ISO 23783-2 standards
- Includes hard shell case for transport and storage
Specifica
Dispensing Head | |
Cell culture, Molecular biology | |
1 Ea. |
Not Autoclavable | |
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads