Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marca:  Eppendorf™ 5069000535
6250.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 30040079
  • 6325.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
  • Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
  • Calibrated according to ISO 23783-2 standards
  • Includes hard shell case for transport and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dispensing Head
5 to 1000 μL
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System
1 Ea.
2.7 kg
Not Autoclavable
Cell culture, Molecular biology
Air-cushion system
6.0 lb.
1 Ea.
Videos
  • epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 5 to 1000 μL