Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro da 9 mm con filettatura corta, imboccatura larga, ambrata
20.93 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 9 mm
- Filettatura corta
- Vetro
- Imboccatura larga
- Ambrato
Specifica
Patched | |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Filettatura corta | |
< 120 µl | |
Fondo piatto | |
100 | |
Sì |
Ambra | |
Vetro | |
GC, HPLC | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
1.5 ml | |
32 mm | |
9 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%