Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
28.69€ - 34.55€
Specifica
Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
---|---|
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12961251
|
Fisherbrand™
11 24 1049 |
No | Blue |
30.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12970861
|
Fisherbrand™
11 14 1464 |
No | Green | N/A | N/A | N/A | |||||
12970901
|
Fisherbrand™
11 24 1929 |
Sì | Blue | N/A | N/A | N/A | |||||
12941251
|
Fisherbrand™
11 24 1140 |
No | Transparent |
33.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- ND9
- 9mm
- Glass
- Clear
- Patched
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6 mm)
- Polypropylene
- Nat.Rubber/TEF
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Natural Rubber/TEF | |
11.6 mm | |
1.85 mL | |
Polypropylene | |
32 mm |
Clear | |
Glass | |
100 | |
Tappo a vite | |
9-425 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum