missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Access Port

Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.

Marca:  BINDER™ 8012-2469

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 30238245

  • 589.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Specifica

Specifica

KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Access Port
50 mm
Silicone
1 on Right Side
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
BINDER™ Access Port > Access Port, 50 mm, Right

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato