Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600.
Marca:  BINDER™ 8012-2490
Codice prodotto. 30238372
  • 589.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600
Specifica
Specifica
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Access Port
50 mm
Silicone
1 on Left Side
Titolo del prodotto
BINDER™ Access Port > Access Port, 50 mm, Left