Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Four Cell Conductivity/ATC Probes, Four-Cell
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
359.47€ - 704.00€
Specifica
Tipo | Conductivity/ATC Probe |
---|---|
Tipi di connettore | 8-pin |
Metodo di stoccaggio | Immersed in deionized water |
Sonda | 4 Cell Conductivity |
Codice del prodotto | Marca | Costante di cella | Materiale | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante di cella | Materiale | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11560164
|
Fisherbrand™
93X219049 |
10 cm-1 | Glass | 1 to 200 mS/cm |
614.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11540084
|
Fisherbrand™
93X219024 |
10 cm-1 | Epoxy | 1 to 200 mS/cm | N/A | N/A | N/A | |||||
11899023
|
Fisherbrand™
93X219022 |
1 cm-1 | Glass | 10 μS to 100 mS/cm |
704.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11530084
|
Fisherbrand™
93X219023 |
1 cm-1 | Epoxy | 10 μS to 100 mS/cm |
598.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
- Four-cell type with glass or epoxy bodies
- Built-in temperature sensors and 8-pin connectors
- Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
Specifica
Conductivity/ATC Probe | |
8-pin | |
Immersed in deionized water | |
4 Cell Conductivity |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ Four Cell Conductivity/ATC Probes, Four-Cell