Learn More
Acetaldehyde ammonia trimer, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10160022
Acetaldehyde ammonia trimer, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10160022
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 10160022
Marca: Thermo Scientific Acros 148530250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58052-80-5
Formula molecolare C6H18N3
Molecular Weight (g/mol) 132.23
Numero MDL MFCD00149559
InChI Key MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Sinonimo 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer ntVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2723814
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde ammonia trimer
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C to 97.0°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 110.0°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26, I, 3
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane;trihydrate
Peso formulazione 183.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0457150 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Numero di lottoA0451033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Numero di lottoA0401160 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Numero di lottoA0394539 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Numero di lottoA0412905 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Acetaldehyde ammonia trimer, 98%, Thermo Scientific Chemicals >