Learn More
Acetonitrile, for HPLC, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Lattina in alluminio
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
C2H3N, CAS Number-75-05-8, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:38472, Colorless, 41.05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrile, -46 deg.C, 1878, 41.053, Amber glass bottle, Liquid, 6342, CC#N, 1.42, 97mbar at 20 deg.C, 0.36cp at 20 deg.C
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -46°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Formula molecolare | C2H3N |
Pressione del vapore | 97mbar at 20°C |
Viscosità | 0.36cp at 20°C |
Molecular Weight (g/mol) | 41.053 |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Dimensione file: 3.8 MB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528119 | Certificato di analisi | 24/02/2025 | A/0626/27SS,A/0626/99W,A/0626/21,A/0626/PB17X,A/0626/10RSS,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17,A/0626/30RSS |
2528118 | Certificato di analisi | 24/02/2025 | A/0626/27SS,A/0626/99W,A/0626/21,A/0626/PB17X,A/0626/10RSS,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17,A/0626/30RSS |
2527244 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2527243 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2526614 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Acetonitrile, for HPLC, Fisher Chemical™ >