Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Elevato livello di destrezza
- Il rivestimento in PVC rimane più flessibile, alle basse temperature, rispetto ai prodotti della concorrenza
- Un guanto caldo che aiuta a combattere il congelamento
- La migliore combinazione del settore in fatto di comfort, calore e destrezza
- Approvato per l'industria alimentare
Specifica
Specifica
Materiale parte posteriore | PVC, Acrylic, Nylon |
Certificazione/Conformità | EN388:2016/2231B, EN511/12X |
Classificazione | Category III |
Area rivestita | Palm coated |
Materiale polso | PVC; Acrylic; Nylon |
Stile di taglio | Newton |
Descrizione | High dexterity cold weather glove with flexible PVC dip. Glove stays flexible down to -25C |
Coating Material | PVC |
Colore | Black |
Cut Resistance Rating | Level B |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell™ ActivArmr™ 97-631 >