Learn More
Socorex™ Micropipette Acura Manual 825
Secure the stability of your settings when pipetting with Socorex™ Acura Variable Volume Manual Pipettes. Each individual unit's accuracy has been measured for reliability at 0.5μL and 1μL.
Marca:  Socorex™ 825.0200
Codice prodotto. 10292102
  • 318.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of polypropylene
  • With precision setting mechanism
  • Single-handed volume setting
Specifica
Specifica
Autoclavable
825
Acura
Da 20 a 200 μl
Polypropylene
1
Micropipette
1 Each
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Socorex™ Micropipette Acura Manual 825 > Volume: 20 to 200μL