Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ ONE System
Identify over 70 medically important, oxidase-negative, gram-negative bacilli is just four hours using this rapid identifcation system.
Marca:  Thermo Scientific™ R8311006
165.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11494139
  • 177.84€ / pezzi 20
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Yes
20 Panels/Kit
RapID ONE System
1 Box
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
SDS Documenti
Documenti
Manuals
Product Guides
Specification Sheets
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6202440 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/04/2025 Catalog NumberR8311006
Numero di lotto6199953 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Catalog NumberR8311006
Numero di lotto6188300 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/02/2025 Catalog NumberR8311006
Numero di lotto6183702 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberR8311006
Numero di lotto6165906 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/12/2024 Catalog NumberR8311006
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ RapID™ ONE System > 20 Panels/Kit