Learn More
SCAT™ HPLC Valvole dell'aria, V2.0
Le valvole d'aria fanno parte del sistema SCAT Safety Cap, utilizzato per proteggere i solventi nelle bottiglie di alimentazione dalla contaminazione esterna. Forniscono una equalizzazione sicura della pressione con aria pulita per l'ingresso del solvente.
36.15€ - 1980.00€
Specifica
Colore | Red |
---|---|
Materiale | Polyurethane |
Size | UNF 1/4 in. 28 G |
Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 in. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16403819
|
SCAT™
317010 |
1 Valve |
36.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17706254
|
SCAT™
397008 |
8 Valves |
207.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16433819
|
SCAT™
397010 |
10 Valves |
337.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16443819
|
SCAT™
397050 |
50 Valves |
1425.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17356429
|
SCAT™
397100 |
100 Valves |
1980.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
La ventilazione purificata consente di ottenere risultati analitici precisi e riproducibili nel processo HPLC/UHPLC. L'indicatore di sostituzione mostra la durata di vita trascorsa, consentendo una rapida sostituzione della valvola dell'aria dopo 6 mesi di utilizzo.Specifica
Red | |
Polyurethane | |
UNF 1/4 in. 28 G | |
0.25 in. |
Titolo del prodotto
SCAT™ HPLC Valvole dell'aria, V2.0