Learn More
SCAT™ HPLC Valvole dell'aria, V2.0
Le valvole d'aria fanno parte del sistema SCAT Safety Cap, utilizzato per proteggere i solventi nelle bottiglie di alimentazione dalla contaminazione esterna. Forniscono una equalizzazione sicura della pressione con aria pulita per l'ingresso del solvente.
Marca:  SCAT™ 397100
1454.95 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17356429
  • 1980.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La ventilazione purificata consente di ottenere risultati analitici precisi e riproducibili nel processo HPLC/UHPLC. L'indicatore di sostituzione mostra la durata di vita trascorsa, consentendo una rapida sostituzione della valvola dell'aria dopo 6 mesi di utilizzo.
  • Blocca i vapori di solvente
  • Protegge la salute e l'ambiente
  • L'indicatore di sostituzione visualizza il tempo di sostituzione successivo
  • Facile da sostituire senza attrezzi
  • Si adatta a qualsiasi tappo di sicurezza SCAT
  • Specifica
    Specifica
    0.25 in.
    100 pezzi
    100 Valves
    V2.0
    Red
    Polyurethane
    UNF 0.25 in. 28 G
    Titolo del prodotto
    SCAT™ HPLC Valvole dell'aria, V2.0 > Air Valves; Quantity: 100 Valves; Type: V2.0; Color: Red