Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip Codice prodotto.: 16110551
Aggiungi al carrello
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
Codice prodotto. 16110551 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
9.5
Click to view available options
Size:
7.5
8.5
9.5
10.5
Codice prodotto. 16110551
Marca: Ansell 87063095BP
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanto protettivo industriale
  • Latex gloves are flock lined with 100% cotton for increased user comfort
  • Heavy weight design with an extended cuff for additional protection
  • Beaded cuff increases tear resistance and ensures easy donning
  • 0.75 mm glove thickness provides chemical and mechanical protection
  • Raised picot pattern on the palms and fingers for enhanced wet and dry grip
  • AQL 0.65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Colore Yellow
Finitura esterna Fully Textured
Materiale Latex
Size 9.5
Spessore (sistema imperiale) 30 mil
Spessore (sistema metrico) 0.75 mm
EN388 Standard 3110A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AKLNPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Con bordino
Materiale rivestimento interno 100% Cotton
Serie 87-063
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip >