Learn More
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato
Conformi agli standard DIN 12897
Marca:  Bochem™ 11021
Codice prodotto. 10653652
  • 169.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Struttura a forbice migliorata con tolleranze ridotte
  • Manopola ergonomica arrotondata, facile da usare
  • Struttura a forbice realizzata in acciaio inox 18/10
  • Le norme di carico operativo massimo dinamico (Kg max. dyn.) e statico (Kg max. stat.) sono conformi a DIN 12897
  • Il tipo 1 (240x240mm) utilizza una rotella di regolazione ad azionamento manuale
  • Il tipo 2 (300x300mm) include un cricchetto, collegato a una rotella di regolazione
Specifica
Specifica
Anodized Aluminum, Stainless Steel
160 mm
Ruote
1 ciascuno
160 x 130 mm
130 mm
Supporto telescopico da banco
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bochem™ Piattaforme elevatrici da laboratorio in alluminio anodizzato > Dimensions (L x W): 160 x 130mm