Learn More
Cytiva Membrana Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm in PVDF
Per metodi di rilevazione chemioluminescente e fluorescente per proteine di > 20 000 MR. La membrana Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P 0.45μ m in PVDF è una membrana idrofobica con pori larghi 0.45 μm, elevata resistenza fisica, adatta in particolare per stripping e reprobing.
Marca:  Cytiva 10600029
250.86 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24363" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15269894
  • 269.00€ / 1 rotolo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Protein binding capacity over over 200 μg/cm2 for easy signal detection
  • High protein retention even after harsh washing steps
  • High protein capture during transfer minimizes sample loss
  • Available in popular precut sizes for your application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
150mm x 4m
1 rotolo/confezione
0,45 μm
Titolo del prodotto
Cytiva Membrana Amersham™ Hybond™ P 0.45 μm in PVDF > Dimensions: 150 x 4m; 1 roll/Pk.