Learn More
Aprifiale Azlon™
Per aprire le fiale in vetro in sicurezza smaltendo il vetro infranto senza pericolo di ferirsi. L'aprifiale Azlon™ è fornito in un'ampia gamma di dimensioni.
Marca:  Azlon AWY702
656.43 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12351168
  • 938.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 01-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rottura semplice e sicura di fiale di vetro
  • La testa della fiala rotta viene trattenuta per essere smaltita in sicurezza
  • Scelta di formati adatti a tutte le fiale di vetro comuni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Naturale
Aprifiale
HDPE
Ampolla da 5-10 ml
Titolo del prodotto
Aprifiale Azlon™ > Capacity: 5 to 10 mL