Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvent CM, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical K/2110/17
201.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10510852
  • 202.00€ / 2.50L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Solvent for samples with high hydrocarbon content
  • Used in conjunction with Aqualine™ titrant for two component volumetric Karl Fischer analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aqualine™ Solvent CM
Pyridine free
67-66-3, 288-32-4, 7446-09-5
Liquid
81734
Karl Fischer Reagent
2.5 L
Bottiglia in vetro color ambra
Pass Test
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Karl Fischer Aqualine™ Solvent CM, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™ > 2.5L, Amber glass bottle