Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 9630
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca:  Abeba™ 9630/41
Codice prodotto. 15633278
  • 61.65€ / 1 paio
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Orange
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Orange
41
9630
Titolo del prodotto
Abeba™ Autoclavable Clogs 9630 > Size: 41