Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo a cupola da 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Thin and consistent wall thickness for precise thermal transfer
55.25€ - 538.08€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Materiale chiusura Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11311924
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-A
Assorted Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
71.24€
pezzi 1000
11351914
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-B
Blue Thin Wall, Domed Cap PCR Tube N/A N/A N/A
10820721
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-C
Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile N/A N/A N/A
11341914
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
PCR-02D-C
Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile
70.41€
pezzi 1000
11370145
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-L-C
Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, Maxymum Recovery N/A N/A N/A
11361914
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-G
Green Thin Wall, Domed Cap PCR Tube N/A N/A N/A
11371914
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-O
Orange Thin Wall, Domed Cap PCR Tube N/A N/A N/A
11381914
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-R
Red Thin Wall, Domed Cap PCR Tube N/A N/A N/A
12565617
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-SP
Spectrum Thin Wall, Domed Cap PCR Tube N/A N/A N/A
11391914
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-V
Violet Thin Wall, Domed Cap PCR Tube N/A N/A N/A
11301924
Vedere i documenti
Axygen™
PCR-02D-Y
Yellow Thin Wall, Domed Cap PCR Tube N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Provette compatibili per PCR quantitativa per una vasta gamma di strumenti per PCR in tempo reale.
  • Provette per PCR con volume di 0.2 ml
  • Provette con tappi sigillati per l’intera lunghezza; il tappo di inserimento assicura l’evaporazione dei campioni
  • Vasta gamma di colori disponibili
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
1000/Pk., 10Pk./Cs.
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Non-sterile
Domed Cap
0.2 mL
Polypropylene
Conical
Polypropylene
Tube
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo a cupola da 0.2 ml