Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-DW-20-C-S
211.91 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Without Lid | |
Sì | |
Micropiastra Deep-Weell a 96 pozzetti con fondo rotondo per la conservazione di campioni | |
1.8 mL | |
Sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
50/Cs. | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
96 | |
circolare | |
4000 xG | |
5/Pk. | |
-80 °C |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
33024014 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | P-DW-20-C-S |
33024013 | Certificato di qualità | 20/03/2025 | P-DW-20-C-S |
30424006 | Certificato di qualità | 15/02/2025 | P-DW-20-C-S |
25124024 | Certificato di qualità | 18/01/2025 | P-DW-20-C-S |
24524002 | Certificato di qualità | 25/12/2024 | P-DW-20-C-S |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now