Learn More
Cytiva Spin Adapters for Gravity Columns
Anelli in polipropilene progettati per colonne a flusso di gravità con protocollo di centrifugazione
Marca: Cytiva 28-9232-45
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Specifica
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns. | |
Confezione da 10 | |
Adattatore per centrifugazione PD-10 |
Polipropilene | |
Pulizia pratica e veloce con notevole riproducibilità con resa elevata mediante l'elaborazione di più campioni in colonne di desalinizzazione PD-10 per centrifugazione | |
For PD-10 Desalting Column |
Titolo del prodotto
Cytiva Spin Adapters for Gravity Columns > Adapts PD-10 desalting columns