Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
GREENER_CHOICE
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca:  Axygen™ P-384-240SQ-C
179.13 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11386074
  • 239.84€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
  • Eccellente resistenza chimica
  • ANSI/SLAS 1-2004: Formato standard micropiastre
  • Centrifugazione a 4.000 RCF
  • I pozzetti a forma di rombo consentono il recupero completo del campione
  • Su ordine specifico, sono disponibili piastre bianche e nere
  • La superficie ultrapiatta garantisce una tenuta adeguata con pellicola termosigillante
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    ANSI, SLAS 1-2004
    Without Lid
    Trasparente
    240 μL
    Non-sterile
    Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
    50/Cs.
    -112 °F
    Standard
    16 x 24
    Polipropilene
    384
    Square
    4000 xG
    5/Pk.
    -80 °C
    Titolo del prodotto
    Axygen™ Micropiastre di conservazione > 384-well; 240 μL; No; Square