Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca:  Axygen™ P-DW-10ML-24-C-S
176.98 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12557837
  • 295.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
  • Eccellente resistenza chimica
  • ANSI/SLAS 1-2004: Formato standard micropiastre
  • Centrifugazione a 4.000 RCF
  • I pozzetti a forma di rombo consentono il recupero completo del campione
  • Su ordine specifico, sono disponibili piastre bianche e nere
  • La superficie ultrapiatta garantisce una tenuta adeguata con pellicola termosigillante
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Standard
    Axygen
    Microplate
    10,000 μL
    Sterile
    Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
    25/Cs.
    -112 °F
    4 x 6
    25 Cases
    Trasparente
    Polipropilene
    24
    Square
    4000 x g
    5/Pk.
    -80 °C
    Certificati
    Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
    5 Risultati trovati
    Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
    Numero di lotto33024067 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data03/04/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C-S
    Numero di lotto32824041 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data02/04/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C-S
    Numero di lotto32924017 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/03/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C-S
    Numero di lotto32724055 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/03/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C-S
    Numero di lotto32424129 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/03/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C-S
    Offerte speciali
    Offerte speciali
    • Diversi produttori
      Master liquid handling with ease.
      Codice sconto: 24122
      Scade2025-04-13
      Days
      9
      Hours
      16
      Minutes
      2
      Seconds
      52
    • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
      Corning Lab Products Offer
      Codice sconto24073
      Scade2025-04-25
    • Diversi produttori
      Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
      Codice sconto: 24155
      Scade2025-04-30
      Days
      26
      Hours
      16
      Minutes
      2
      Seconds
      52
      Offerta
      *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
      Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
    • Diversi produttori
      Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
      Codice sconto25721
      Scade2025-05-01
      nuova offerta
      Save Now
    Titolo del prodotto
    Axygen™ Micropiastre di conservazione > 24-well; 10 mL; Yes; Square