Learn More
Azlon™ Bottiglie quadrate graduate traslucide in HDPE Azlon™ con tappi a vite blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione
- Space saving design
- Lightweight square bottles with plug seal and blue screw cap
- Molded graduations for approximate volume measurement
- Neck I.D.: 58mm
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
Colore | Semitrasparente |
Descrizione | Pozzetti quadrati |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Liquid or solid usage |
Include | Tappo sigillante e tappo a vite blu |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 108 mm |
N. per confezione | 5/conf. |
Larghezza (sistema metrico) | 92 mm |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Documenti
Product Information
Product Information
Product information
Dimensione file: 2 MB
Product information
Dimensione file: 3 MB
Titolo del prodotto
Azlon™ Bottiglie quadrate graduate traslucide in HDPE Azlon™ con tappi a vite blu >