Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer
Offers high print speed with the ability to handle a wide variety of identification labels. Brady™ BBP12 Label Printer is an entry level printer for laboratory sample identification.
790.00€ - 1868.90€
Specifica
Tipo di display Color LCD
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema metrico) 202 mm
Profondità (sistema metrico) 258.00 mm
Capacità colore Monochrome
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15430705
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Brady™
195566
BBP12 label printer with unwinder, EU power supply
790.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15512000
Vedere i documenti
Brady™
195569
Etichettatrice BBP12 con rullo esterno e software Label-Mark6 Pro, alimentatore UE N/A N/A N/A
15532000
Vedere i documenti
Brady™
195812
Kit per applicazioni con etichettatrice BBP12, UE N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Per stampare una vasta gamma di etichette da 10 mm fino a 112 mm di larghezza
  • Posizionamento accurato di immagine e codice a barre su piccole etichette
  • Qualità di stampa di 300 dpi standard
  • Display LCD a colori
  • Con srotolatrice esterna per stampare rotoli di etichette di dimensioni maggiori
  • Unità autonoma, collegabile a qualsiasi tastiera universale
  • Dimensioni (L x P x A): 202 mm x 258 mm x 173 mm)
Specifica
Specifica
Color LCD
202 mm
Monochrome
64 MB
300 dpi
Serial, USB, Ethernet
2.5 kg
Asset identification, Barcode labelling, Wire and cable marking, Laboratory identification
1 Year
110 to 240 V
Trasferimento termico
258.00 mm
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
100 labels/day
LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft
5°C to 40°C
UL; cUL; CE; RoHS; EAC
1 Ea.
AC Adaptor
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Brady™ BBP12 Label Printer