Learn More
BD Annexin V: FITC Apoptosis Detection Kit II
Staining precedes the loss of membrane integrity which accompanies the latest stages of cell death resulting from either apoptotic or necrotic processes.
Marca:  BD 556570
1021.85 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15818738
  • 1025.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Includes: Purified Recombinant Annexin V, Annexin V-FITC, Propidium Iodide Staining Solution, Annexin V Binding Buffer
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Staining precedes the loss of membrane integrity which accompanies the latest stages of cell death resulting from either apoptotic or necrotic processes.
  • Components: Purified Recombinant Annexin V, FITC Annexin V, Propidium Iodide Staining Solution, 10X Annexin V Binding Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Kit
100 Tests
FITC
4°C
Flow Cytometry
Liquid
Titolo del prodotto
BD Annexin V: FITC Apoptosis Detection Kit II > 1 kit