Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Influenza A & B
For the detection and identification of Influenza virus strains A and B in clinical specimens or cell cultures
Marca: Thermo Scientific™ K610511-2
678.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Test utilizes species-specific monoclonal antibodies to detect epitopes of Influenza virus glycoproteins and fusion proteins specific to either Influenza virus type A or Influenza virus type B
Specifica
50 Tests |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Influenza A & B > 50 tests