Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sistemi a busta
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
Marca:  BD 260685
Codice prodotto. 11797194
  • 144.00€ / pezzi 20
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • One-step resealable pouches
  • The pouches are specially designed to maximize the preservation of the desired environment throughout incubation
  • This heat-free technology minimizes condensate, allowing excellent bacterial colony visualization though the pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EZ CampyPouch System
Resealable Pouches
BD GasPak EZ Small Incubation Container
GasPak
Ziplock
Primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets
Resealable pouches
20 Sachets
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sistemi a busta > CampyPouch System